2,6-Diaminopyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12295.22
A12295.36
A12295.22EA
44
EUR
A12295.22
A12295.36
2,6-Diaminopyridine 98%
2,6-Diaminopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 141-86-6
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 155°(311°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 108513
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006329
Formule:
C₅H₇N₃ Kookpunt: 288 °C Smeltpunt: 118…121 °C Vlampunt: 155 °C (311 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006329 CAS nummer: 141-86-6 EINECS: 205-507-2 UN: 2671 ADR: 6.1,II |