3,4-Diaminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18392.0001
8.18392.0005
8.18392.0001EA
36.9
EUR
8.18392.0001
8.18392.0005
3,4-Diaminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridine
Formule:
C₅H₇N₃ Kookpunt: 262 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 218…219 °C Vlampunt: 240 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006401 CAS nummer: 54-96-6 EINECS: 200-220-9 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,03006 |
Specification Test Results
Solubility | 24 g/l (20 °C) |
Melting Point | 217 - 220 °C |
Molar Mass | 109.13 g/mol |
Flash Point | 240 °C |
Ignition Point | 480 °C |