2-Methoxypyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13675.14
A13675.22
A13675.36
A13675.14EA
30.9
EUR
A13675.14
A13675.22
A13675.36
2-Methoxypyridine ≥98%
2-Methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1628-89-3
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 108189
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006262
Formule:
C₆H₇NO Kookpunt: 142…143 °C Dichtheid: 1,046 Vlampunt: 32 °C (89 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006262 CAS nummer: 1628-89-3 EINECS: 216-623-8 UN: 3271 ADR: 3,III |