4-Methoxypyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19625.06
L19625.14
L19625.06EA
92.1
EUR
L19625.06
L19625.14
4-Methoxypyridine ≥98%
4-Methoxypyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 620-08-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: 4°
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 108211
MDL No.: MFCD00674049
Formule:
C₆H₇NO Kookpunt: 191 °C Smeltpunt: 4 °C Dichtheid: 1,075 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00674049 CAS nummer: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |