2-Bromo-5-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Bromo-5-picoline
B25083.06
B25083.14
B25083.22
B25083.06EA
45.1
EUR
B25083.06
B25083.14
B25083.22
2-Bromo-5-methylpyridine ≥98%
2-Bromo-5-methylpyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 3510-66-5
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 95-96°/12mm
Beilstein Reference: 107323
MDL No.: MFCD00209553
Formule:
C₆H₆BrN Kookpunt: 95…96 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 40…45 °C Vlampunt: 103 °C (217 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00209553 CAS nummer: 3510-66-5 |