2-Bromo-6-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
L20018.06
L20018.14
L20018.06EA
82.2
EUR
L20018.06
L20018.14
2-Bromo-6-methylpyridine ≥98%
2-Bromo-6-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 5315-25-3
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5625
Boiling Point: 102-103°/20mm
Beilstein Reference: 107322
MDL No.: MFCD00040743
Formule:
C₆H₆BrN Kookpunt: 102…103 °C (20 mmHg) Dichtheid: 1,512 Vlampunt: 97 °C (206 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040743 CAS nummer: 5315-25-3 EINECS: 226-173-4 |