2-Chloor-4-methylpyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
368840050 368840250 368841000
ACRO368840050EA 37 EUR
ACRO368840050 ACRO368840250 ACRO368841000
2-Chloor-4-methylpyridine 98%
2-Chloor-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Kookpunt: 194…195 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 115 °C
Dichtheid: 1,151 g/cm³
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023418
CAS nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %