2-Chloor-6-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Chloro-2-picoline
B20174.06 B20174.14
B20174.06EA 62.1 EUR
B20174.06 B20174.14
2-Chloor-6-methylpyridine ≥98%
2-Chloor-6-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 18368-63-3 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5265 Boiling Point: 64-68°/10mm Beilstein Reference: 107187 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006245
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Kookpunt: 64…68 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1.167
Vlampunt: 73 °C (163 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006245
CAS nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III