2-Picoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylpyridine, α-Picoline
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 63.1 EUR
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Picoline 98%
2-Picoline
Formule: C₆H₇N
Kookpunt: 129,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006332
CAS nummer: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07554
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %