3-Picoline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
β-Picoline, 3-Methylpyridine
131130010
131132500
131135000
131130025
ACRO131130010EA
63.2
EUR
ACRO131130010
ACRO131132500
ACRO131135000
ACRO131130025
3-Picoline 99%
3-Picoline
Formule:
C₆H₇N Kookpunt: 143…144 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –19 °C Dichtheid: 0,95 g/cm³ Vlampunt: 38 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006402 CAS nummer: 108-99-6 EINECS: 203-636-9 UN: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 13,07485 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |