3-Picoline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
β-Picoline, 3-Methylpyridine
A14012.0F
A14012.AE
A14012.0FEA
138
EUR
A14012.0F
A14012.AE
3-Picoline ≥99%
3-Picoline
Purity: 99%
CAS No.: 108-99-6
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5055
Melting Point: -18°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1366
Merck Reference: 14,7401
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006402
Formule:
C₆H₇N Kookpunt: 143…144 °C Smeltpunt: –18 °C Dichtheid: 0,955 Vlampunt: 36 °C (96 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006402 CAS nummer: 108-99-6 EINECS: 203-636-9 UN: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 14,7401 |