4-Picoline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methylpyridine, γ-Picoline
157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 56.8 EUR
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Picoline 99%
4-Picoline
Formule: C₆H₇N
Kookpunt: 145 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,95 g/cm³
Vlampunt: 39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006440
CAS nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %