2-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22495.03 B22495.06 B22495.14
B22495.03EA 27.1 EUR
B22495.03 B22495.06 B22495.14
2-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥99%
2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Purity: 99% CAS No.: 2110-18-1 Molecular Formula: C14H15N Formula Weight: 197.28 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 142-143°/1mm MDL No.: MFCD00191237
Formule: C₁₄H₁₅N
Kookpunt: 142…143 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,017
Vlampunt: 100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191237
CAS nummer: 2110-18-1
EINECS: 218-300-7