4-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 2057-49-0
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 320-322°
Beilstein Reference: 142242
MDL No.: MFCD00047458
Formule:
C₁₄H₁₅N Kookpunt: 320…322 °C Dichtheid: 0,853 Vlampunt: 140 °C (284 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047458 CAS nummer: 2057-49-0 EINECS: 218-159-1 |