2,3-Lutidine 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dimethylpyridine
268760250 268761000
ACRO268760250EA 21.3 EUR
ACRO268760250 ACRO268761000
2,3-Lutidine 98+%
2,3-Lutidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Kookpunt: 161 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 0.95 g/cm³
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009605
CAS nummer: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5062 to 1.5082 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %