2,4-Lutidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-47-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Unpleasant
Melting Point: -60°
Boiling Point: 158-160°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006337
Formule:
C₇H₉N Kookpunt: 158…160 °C Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 0,931 Vlampunt: 47 °C (117 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006337 CAS nummer: 108-47-4 EINECS: 203-586-8 UN: 1992 ADR: 3,III |