3,4-Lutidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
L03489.ACEA
25.7
EUR
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
3,4-Lutidine ≥98%
3,4-Lutidine
Purity: 98+%
CAS No.: 583-58-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Unpleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 106583
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00006403
Formule:
C₇H₉N Kookpunt: 163…164 °C Smeltpunt: –11 °C Dichtheid: 0,955 Vlampunt: 47 °C (116 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006403 CAS nummer: 583-58-4 EINECS: 209-511-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |