2,6-Diphenylpyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25179.06 B25179.14
B25179.06EA 64.5 EUR
B25179.06 B25179.14
2,6-Diphenylpyridine ≥97%
2,6-Diphenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 3558-69-8 Molecular Formula: C17H13N Formula Weight: 231.30 Melting Point: 74-81° Boiling Point: 210°/3mm MDL No.: MFCD00006284
Formule: C₁₇H₁₃N
Kookpunt: 210 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 74…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006284
CAS nummer: 3558-69-8
EINECS: 222-620-2