2,3-Dibromothiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12998.06 A12998.14
A12998.06EA 94.4 EUR
A12998.06 A12998.14
2,3-Dibromothiophene ≥98%
2,3-Dibromothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 3140-93-0 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6310 Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 107512 MDL No.: MFCD00005418
Formule: C₄H₂Br₂S
Kookpunt: 215…216 °C
Dichtheid: 2,135
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005418
CAS nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III