2,4-Dibromothiophene ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L13591.06 L13591.14
L13591.06EA 53.8 EUR
L13591.06 L13591.14
2,4-Dibromothiophene ≥90%
2,4-Dibromothiophene
Purity: 90+% CAS No.: 3140-92-9 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6320 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107651 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00043889
Formule: C₄H₂Br₂S
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 2,160
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043889
CAS nummer: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III