2,5-Dibromothiophene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 41.9 EUR
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromothiophene 95%
2,5-Dibromothiophene
Formule: C₄H₂Br₂S
Kookpunt: 211 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 2,14 g/cm³
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005420
CAS nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %