2-Bromothiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Thienyl bromide
A11959.0B A11959.18 A11959.30
A11959.0BEA 286 EUR
A11959.0B A11959.18 A11959.30
2-Bromothiophene ≥98%
2-Bromothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 1003-09-4 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5860 Melting Point: -10° Boiling Point: 149-152° Beilstein Reference: 104663 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00005417
Formule: C₄H₃BrS
Kookpunt: 149…152 °C
Smeltpunt: < –10 °C
Dichtheid: 1,701
Vlampunt: 58 °C (136 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005417
CAS nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II