2-Bromothiophene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Thienyl bromide
CC13010.1
CC13010.10
CC13010.50
MAYBCC13010.1EA
0
EUR
MAYBCC13010.1
MAYBCC13010.10
MAYBCC13010.50
2-Bromothiophene
2-Bromothiophene
Formule:
C₄H₃BrS Kookpunt: ∼149 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –10 °C Dichtheid: 1,71 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 52 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00005417 CAS nummer: 1003-09-4 EINECS: 213-699-4 UN: 2929 ADR: 6.1,II |