3,4-Dibromothiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10512.06 A10512.14
A10512.06EA 104 EUR
A10512.06 A10512.14
3,4-Dibromothiophene ≥98%
3,4-Dibromothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 3141-26-2 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6400 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 107642 MDL No.: MFCD00005465
Formule: C₄H₂Br₂S
Kookpunt: 221…222 °C
Smeltpunt: 4…5 °C
Dichtheid: 2,188
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005465
CAS nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8