3-Bromothiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Thienyl bromide
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 104 EUR
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Formule: C₄H₃BrS
Kookpunt: 158 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: -10 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005464
CAS nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %