3-Bromothiophene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Thienyl bromide
A14022.18
A14022.09
A14022.30
A14022.18EA
120
EUR
A14022.18
A14022.09
A14022.30
3-Bromothiophene ≥97%
3-Bromothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 872-31-1
Molecular Formula: C4H3BrS
Formula Weight: 163.04
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Pungent
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 105338
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005464
Formule:
C₄H₃BrS Kookpunt: 157…158 °C Smeltpunt: –10 °C Dichtheid: 1,722 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005464 CAS nummer: 872-31-1 EINECS: 212-821-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |