3-Bromothiophene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Thienyl bromide
CC13110.1 CC13110.10 CC13110.50
MAYBCC13110.1EA 0 EUR
MAYBCC13110.1 MAYBCC13110.10 MAYBCC13110.50
3-Bromothiophene
3-Bromothiophene
Formule: C₄H₃BrS
Kookpunt: 158 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005464
CAS nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II