2,5-Dichlorothiophene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00617.1 SB00617.10 SB00617.50
MAYBSB00617.1EA 0 EUR
MAYBSB00617.1 MAYBSB00617.10 MAYBSB00617.50
2,5-Dichlorothiophene
2,5-Dichlorothiophene
Formule: C₄H₂Cl₂S
Kookpunt: 162 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,4473 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005423
CAS nummer: 3172-52-9
EINECS: 221-638-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II