2-Hexylthiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12652.09
A12652.18
A12652.09EA
74.3
EUR
A12652.09
A12652.18
2-Hexylthiophene ≥98%
2-Hexylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 18794-77-9
Molecular Formula: C10H16S
Formula Weight: 168.30
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 110220
MDL No.: MFCD00022535
Formule:
C₁₀H₁₆S Kookpunt: 228…230 °C Dichtheid: 0,935 Vlampunt: 100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022535 CAS nummer: 18794-77-9 EINECS: 242-579-4 |