2-Methylthiophene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
127850250 127851000
ACRO127850250EA 34.7 EUR
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Methylthiophene 98%
2-Methylthiophene
Formule: C₅H₆S
Kookpunt: 113 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –63 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³
Vlampunt: 7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005451
CAS nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %