2-Methylthiophene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB01500.1 SB01500.10 SB01500.50
MAYBSB01500.1EA 0 EUR
MAYBSB01500.1 MAYBSB01500.10 MAYBSB01500.50
2-Methylthiophene
2-Methylthiophene
Formule: C₅H₆S
Kookpunt: 113 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –63 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005451
CAS nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II