3-Hexylthiophene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
367380050
367380250
ACRO367380050EA
96.9
EUR
ACRO367380050
ACRO367380250
3-Hexylthiophene 98%
3-Hexylthiophene
Formule:
C₁₀H₁₆S Kookpunt: 65 °C (,4 mmHg) Dichtheid: 0,936 g/cm³ Vlampunt: 37 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143181 CAS nummer: 1693-86-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |