3-Hexylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H0756-1G H0756-25G H0756-5G
TCIAH0756-1GEA 17.6 EUR
TCIAH0756-1G TCIAH0756-25G TCIAH0756-5G
3-Hexylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Hexylthiophene
Formule: C₁₀H₁₆S
Kookpunt: 103°C
Dichtheid: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 37°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143181
CAS nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&vid=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %