2,3-Dimethylthiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 79.1 EUR
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimethylthiophene 97%
2,3-Dimethylthiophene
Formule: C₆H₈S
Kookpunt: 141,6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –49 °C
Dichtheid: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130081
CAS nummer: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %