2,5-Dimethylthiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10869.09
A10869.14
A10869.09EA
43.8
EUR
A10869.09
A10869.14
2,5-Dimethylthiophene ≥98%
2,5-Dimethylthiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 638-02-8
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 106450
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005452
Formule:
C₆H₈S Kookpunt: 134…136 °C Smeltpunt: –63 °C Dichtheid: 0,984 Vlampunt: 24 °C (75 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005452 CAS nummer: 638-02-8 EINECS: 211-313-9 UN: 1993 ADR: 3,III |