2-Adamantanone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 33 EUR
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 228 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 282…286 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074737
CAS nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %