2-Adamantanone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14275.06 A14275.14 A14275.22
A14275.06EA 33.7 EUR
A14275.06 A14275.14 A14275.22
2-Adamantanone ≥98%
2-Adamantanone
Purity: 98% CAS No.: 700-58-3 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 257° subl. Beilstein Reference: 1210235
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 228 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074737
CAS nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2