2-Adamantanone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01167.1 SB01167.10 SB01167.50
MAYBSB01167.1EA 0 EUR
MAYBSB01167.1 MAYBSB01167.10 MAYBSB01167.50
2-Adamantanone
2-Adamantanone
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 228 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 43 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074737
CAS nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2