Adamantane 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 24.5 EUR
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantane 99+%
Adamantane
Formule: C₁₀H₁₆
Kookpunt: 171 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074719
CAS nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00149
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %