Adamantane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14041.0B A14041.18 A14041.30
A14041.0BEA 436 EUR
A14041.0B A14041.18 A14041.30
Adamantane ≥98%
Adamantane
Purity: 98% CAS No.: 281-23-2 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Melting Point: 266-268°(sealed tube) Beilstein Reference: 1901173 Merck Reference: 14,149 MDL No.: MFCD00074719
Formule: C₁₀H₁₆
Kookpunt: 171 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,070
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074719
CAS nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Merck Index: 14,149