Tridodecylamine (hydrogen ionophore I), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
95292-100MG 95292-500MG
95292-100MGEA 134 EUR
95292-100MG 95292-500MG
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I), Supelco®
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I)
Formule: C₃₆H₇₅N
Kookpunt: 450 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 16 °C
Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008971
CAS nummer: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dd98bf61cfdbfcbb036af386b4245a3b6f4d38&vid=16fbbb2020828ac0da9bc15422c0f08e3f9e0328&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb9685c5b91168aeb651a96661ea7341474b583&vid=d86c9efb2e1e9fbdd29e17a828b3f9e6e6fb6014&prid=web&clid=SAPDAM