Ethyl propionylacetate 95%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 95%
CAS No.: 4949-44-4
Molecular Formula: CH3CH2COCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 970270
MDL No.: MFCD00009317
Formule:
C₇H₁₂O₃ Kookpunt: 190…192 °C Dichtheid: 1,012 Vlampunt: 77 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009317 CAS nummer: 4949-44-4 EINECS: 225-593-5 |