5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
B23631.04 B23631.09
B23631.04EA 56.2 EUR
B23631.04 B23631.09
5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 13382-43-9 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 MDL No.: MFCD00226291
Formule: C₈H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00226291
CAS nummer: 13382-43-9