1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25237.03 B25237.06
B25237.03EA 27.1 EUR
B25237.03 B25237.06
1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
1-Bromo-4-phenylbutane
Purity: 98% CAS No.: 13633-25-5 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Boiling Point: 131-133°/12mm MDL No.: MFCD00154988
Formule: C₁₀H₁₃Br
Kookpunt: 131…133 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1,214
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00154988
CAS nummer: 13633-25-5