(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10820.18
A10820.30
A10820.36
A10820.18EA
26
EUR
A10820.18
A10820.30
A10820.36
(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98%
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Purity: 98+%
CAS No.: 535-11-5
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 773920
Merck Reference: 14,3772
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000144
Formule:
C₅H₉BrO₂ Kookpunt: 158…160 °C Dichtheid: 1,391 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000144 CAS nummer: 535-11-5 EINECS: 208-609-5 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,3772 |