(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methyl 2-bromopropanoate
173391000
173395000
ACRO173391000EA
46.4
EUR
ACRO173391000
ACRO173395000
(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Formule:
C₄H₇BrO₂ Kookpunt: 143…145 °C (19 mmHg) Dichtheid: 1,497 g/cm³ Vlampunt: 51 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000143 CAS nummer: 5445-17-0 EINECS: 226-642-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |