3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Amino-1,3-benzodioxole
A12975.09 A12975.18 A12975.30
A12975.09EA 28.2 EUR
A12975.09 A12975.18 A12975.30
3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Purity: 98+% CAS No.: 14268-66-7 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Flash Point: 142°(287°F) Melting Point: 40-45° Boiling Point: 144°/16mm Beilstein Reference: 4919 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005832
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Kookpunt: 144 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: 40…45 °C
Vlampunt: 142 °C (287 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005832
CAS nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III