6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32425.03 H32425.06
H32425.03EA 59.2 EUR
H32425.03 H32425.06
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 2941-72-2 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 109°(228°F)
Formule: C₉H₉NOS
Dichtheid: 1,204
Vlampunt: 109 °C (228 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005795
CAS nummer: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8