(±)-2-Bromopropionyl bromide 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22504.22 B22504.36
B22504.22EA 38.9 EUR
B22504.22 B22504.36
(±)-2-Bromopropionyl bromide 97
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 563-76-8 Molecular Formula: CH3CHBrCOBr Formula Weight: 215.88 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 48-50°/10mm Beilstein Reference: 1071331 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000142
Formule: C₃H₄Br₂O
MW: 215.87 g/mol
Kookpunt: 48…50 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 2.061
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000142
CAS nummer: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8 II