(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 7148-74-5
Molecular Formula: CH3CHBrCOCl
Formula Weight: 171.43
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 773800
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000711
Formule:
C₃H₄BrClO Kookpunt: 131…133 °C Dichtheid: 1,700 Vlampunt: 51 °C (125 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000711 CAS nummer: 7148-74-5 EINECS: 230-466-2 UN: 2920 ADR: 8,II |